Få mere at vide
4-(Chloromethyl)pyridinhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11495273
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495273 100 g 100g
11475273 5 g 5g
11485273 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495273 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12859.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 1822-51-1 | C6H7Cl2N | 164,029 g/mol
Det finder sin anvendelse som et reagens til beskyttelse af carboxyltermini af peptider som 4-picolylestere, hvilket giver et polært ''håndtag'', som hjælper med adskillelse og oprensning af peptidet. Gruppen kan indføres i nærvær af en base, f.eks. tetramethylguanidin, er stabil over for syrekatalyseret fjernelse af Cbz-beskyttelsesgruppe og kan fjernes med base, Na i flydende ammoniak eller katalytisk hydrogenolyse. Det anvendes også i forbindelse med ™Amberlyst 15-harpiks i peptidsyntese. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det
finder sin anvendelse som et reagens til beskyttelse af carboxyltermini af peptider som 4-picolylestere, hvilket giver en polær′ håndtag′ som hjælper med adskillelse og oprensning af peptidet. Gruppen kan indføres i nærvær af en base, f.eks. tetramethylguanidin, er stabil over for syrekatalyseret fjernelse af Cbz-beskyttelsesgruppe og kan fjernes med base, Na i flydende ammoniak eller katalytisk hydrogenolyse. Det anvendes også i forbindelse med ™Amberlyst 15-harpiks i peptidsyntese. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Opløselighed Opløseligt i
vand (750 mg/ml ved 20 C), °opløseligt i 1N HCl (2,5%), DMSO og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler og baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1822-51-1
Molekylær formel C6H7Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 164.029
MDL nummer MFCD00012826
InChI nøgle ZDHKVKPZQKYREU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl pyridine hydrochloride, 4-picolyl chloride hydrochloride, 4-chloromethyl pyridinium chloride, 4-chloromethylpyridine hydrochloride, 4-chloromethyl-pyridine hydrochloride, ccris 1728, isonicotinyl chloride hydrochloride, pyridine, 4-chloromethyl-, hydrochloride, 4-chloromethyl pyridine hcl, 4-chloromethyl pyridine, chloride
PubChem CID 74570
IUPAC navn 4-(chlormethyl)pyridin;hydrochlorid
SMIL C1=CN=CC=C1CCl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
Smeltepunkt 166 °C til 171 °C
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3689154
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (750 mg/ml ved 20 °C), opløselig i 1N HCl (2,5%), DMSO og methanol.
Formel vægt 164.04
Procent renhed 98%