Få mere at vide
4-(Chloromethyl)pyridinhydrochlorid, 98%
Beskrivelse
Det finder sin anvendelse som et reagens til beskyttelse af carboxyltermini af peptider som 4-picolylestere, hvilket giver et polært ''håndtag'', som hjælper med adskillelse og oprensning af peptidet. Gruppen kan indføres i nærvær af en base, f.eks. tetramethylguanidin, er stabil over for syrekatalyseret fjernelse af Cbz-beskyttelsesgruppe og kan fjernes med base, Na i flydende ammoniak eller katalytisk hydrogenolyse. Det anvendes også i forbindelse med ™Amberlyst 15-harpiks i peptidsyntese. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
finder sin anvendelse som et reagens til beskyttelse af carboxyltermini af peptider som 4-picolylestere, hvilket giver en polær′ håndtag′ som hjælper med adskillelse og oprensning af peptidet. Gruppen kan indføres i nærvær af en base, f.eks. tetramethylguanidin, er stabil over for syrekatalyseret fjernelse af Cbz-beskyttelsesgruppe og kan fjernes med base, Na i flydende ammoniak eller katalytisk hydrogenolyse. Det anvendes også i forbindelse med ™Amberlyst 15-harpiks i peptidsyntese. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Opløselighed Opløseligt i
vand (750 mg/ml ved 20 C), °opløseligt i 1N HCl (2,5%), DMSO og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler og baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 166 °C til 171 °C |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 3689154 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (750 mg/ml ved 20 °C), opløselig i 1N HCl (2,5%), DMSO og methanol. |
| Formel vægt | 164.04 |
| Procent renhed | 98% |