Få mere at vide
4-(Chloromethyl)phenyltrichlorosilane, 97%
Artikelnummer. 11389155
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389155 5 g 5g
11399155 25 g 25g
11309165 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389155 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16431.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13688-90-9 | C7H6Cl4Si | 260.01 g/mol
4-(chlormethyl)phenyltrichlorsilan anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(chlormethyl)phenyltrichlorsilan anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under tør inert gas. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser. Det er følsomt over for fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13688-90-9
Molekylær formel C7H6Cl4Si
Molekylvægt (g/mol) 260.01
MDL nummer MFCD00045268
InChI nøgle YBYBQFPZMKPGPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl phenyltrichlorosilane, p-chloromethyl phenyltrichlorosilane, silane, trichloro 4-chloromethyl phenyl, trichloro 4-chloromethyl phenyl silane, silane, trichloro .alpha.-chloro-p-tolyl, benzene, 1-chloromethyl-4-trichlorosilyl, p-chloromethylphenyltrichlorosilane
PubChem CID 83663
IUPAC navn trichlor-[4-(chlormethyl)phenyl]silan
SMIL C1=CC(=CC=C1CCl)[Si](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 142°C to 144°C (15mmHg)
Kemisk navn eller materiale 4-(Chloromethyl)phenyltrichlorosilane
Mængde 5 g
FN nummer UN2987
Beilstein 3090295
Flammepunkt 78°C (172°F)
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 260.02
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.548
Følsomhed Moisture sensitive; May form a precipitate
Tæthed 1.361