Få mere at vide
4-(chloromethyl)oxan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(chloromethyl)oxane |
| CAS | 863324-23-6 |
| Molekylær formel | C6H11OCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-(Chloromethyl)tetrahydro-2H-pyran, 4-(Chloromethyl)tetrahydropyran |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11ClO/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h6H,1-5H2 |
| SMIL | ClCC1CCOCC1 |
| IUPAC navn | 4-(klormethyl)oxan |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.6 |