Få mere at vide
4-(Chloromethyl)-N-[4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]benzamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17921846
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17921846 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17921846 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3566.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(Chloromethyl)-N-[4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]benzamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Chloromethyl)-N-[4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]benzamide
CAS 404844-11-7
Analyt- eller komponentnavne 4-(Chloromethyl)-N-[4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]benzamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H20 Cl N5 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzamide, 4-(chloromethyl)-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, 2-Methyl-5-[[4-(chloromethyl)benzoyl]amino]-N-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzenamine, 4-(Chloromethyl)-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide, 4-Chloromethyl-N-[4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]benzamide, N-[5-[[4-(Chloromethyl)benzoyl]amino]-2-methylphenyl]-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine
InChI formel InChI=1S/C24H20ClN5O/c1-16-4-9-20(28-23(31)18-7-5-17(14-25)6-8-18)13-22(16)30-24-27-12-10-21(29-24)19-3-2-11-26-15-19/h2-13,15H,14H2,1H3,(H,28,31)(H,27,29,30)
SMIL Cc1ccc(NC(=O)c2ccc(CCl)cc2)cc1Nc3nccc(n3)c4cccnc4
IUPAC navn 4-(chloromethyl)-N-[4-methyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]phenyl]benzamide
Molekylvægt (g/mol) 429.9
Mængde 25 mg
Formel vægt 429.1356 g/mol