missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(Chloromethyl)benzyl Methanethiosulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Chloromethyl)benzyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 887354-05-4 |
| Molekylær formel | C9H11ClO2S2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11ClO2S2/c1-14(11,13)12-7-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,6-7H2,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)SCc1ccc(CCl)cc1 |
| IUPAC navn | [4-(chloromethyl)phenyl]methoxy-methyl-oxo-sulfanylidene-λ6-sulfane |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.77 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?