Få mere at vide
4-(Chloromethyl)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Chloromethyl)benzoic Acid |
| CAS | 1642-81-5 |
| Molekylær formel | C8H7ClO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-(Chloromethyl)benzenecarboxylic Acid, NSC 123935, p-(Chloromethyl)benzoic Acid, alpha-Chloro-p-toluic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(CCl)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(chloromethyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.59 |
| Formel vægt | 170.0135 |