Få mere at vide
4-Chloromethyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dioxole, 97%
Artikelnummer. 15442068
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15442068 1 g 1g
15472256 250 mg 250mg
15452068 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15442068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55735.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80841-78-7 | C5H5ClO3 | 148.542 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80841-78-7
Molekylær formel C5H5ClO3
Molekylvægt (g/mol) 148.542
MDL nummer MFCD07787494
InChI nøgle QCLFSYYUWPUWQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl-5-methyl-1,3-dioxol-2-one, 4-cloromethyl-5-methyl-1,3-dioxol-2-one, 4-chloromethyl-5-methyl-1,3-dioxolen-2-one, 1,3-dioxol-2-one, 4-chloromethyl-5-methyl, 4-choromethyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dioxole, 4-chloromethyl-5-methyl-2h-1,3-dioxol-2-one, pubchem10542, acmc-209pk7, ksc490e4r, 4-chloromethyl-5methyl-1,3-dioxol-2-one
PubChem CID 9855518
IUPAC navn 4-(chlormethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-on
SMIL CC1=C(OC(=O)O1)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloromethyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dioxole
Kogepunkt >90°C (2 mmHg)
Flammepunkt 129°C (264°F)
Mængde 1 g
Beilstein 4798926
Formel vægt 148.55
Procent renhed 97%