Få mere at vide
4-Chloromethyl-5-methyl-1,3-dioxol-2-one, TRC
Artikelnummer. 30009356
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30009356 1 g
1 options
Artikelnummer. 30009356 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3693351G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80841-78-7
Molekylær formel C5 H5 Cl O3
Molekylvægt (g/mol) 148.54
Synonym 1,3-Dioxol-2-one, 4-(chloromethyl)-5-methyl-, 4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one, (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl chloride, 4-Chloromethyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dioxole
IUPAC navn 4-(chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
SMIL CC1=C(CCl)OC(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloromethyl-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H5ClO3/c1-3-4(2-6)9-5(7)8-3/h2H2,1H3
Formel vægt 147.9927