Få mere at vide
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30051947
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051947 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051947 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1317.180100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloromethyl-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
CAS 80841-78-7
Analyt- eller komponentnavne 4-Chloromethyl-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H5 Cl O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,3-Dioxol-2-one, 4-(chloromethyl)-5-methyl-, 4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one, (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl chloride, 4-Chloromethyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dioxole, 4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
InChI formel InChI=1S/C5H5ClO3/c1-3-4(2-6)9-5(7)8-3/h2H2,1H3
SMIL CC1=C(CCl)OC(=O)O1
IUPAC navn 4-(chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 148.54
Mængde 100 mg
Formel vægt 147.9927 g/mol