Få mere at vide
4-(chlormethyl)-2-phenyl-1,3-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10171202
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10171202 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10293012 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10754755 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10171202 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC18324CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 4771-31-7
Molekylær formel C10H8ClNS
Molekylvægt (g/mol) 209.691
MDL nummer MFCD00723503
InChI nøgle SVEGSFSFMLCNFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl-2-phenyl-1,3-thiazole, 4-chloromethyl-2-phenylthiazole, thiazole, 4-chloromethyl-2-phenyl, 2-phenyl-4-chloromethylthiazole, 4-chloromethyl-2-phenyl-thiazole, 2-phenyl-4-chloromethyl thiazole, enamine_002044, 2-phenyl-4-chloromethyl-thiazole, 2-phenyl-1,3-thiazol-4-ylmethyl chloride
PubChem CID 236969
IUPAC navn 4-(chlormethyl)-2-phenyl-1,3-thiazol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(chloromethyl)-2-phenyl-1, 3-thiazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 209.7
Procent renhed 97%