missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-oxazole, TRC

Artikelnummer. 30363881
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363881 250 mg
30356369 50 mg
30354403 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363881 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC650125250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 30494-97-4
Molekylær formel C10H8NOCl
Molekylvægt (g/mol) 193.63
Synonym 4-(Chloromethyl)-2-phenyloxazole, 2-Phenyl-4-chloromethyloxazole
IUPAC navn 4-(chloromethyl)-2-phenyl-1,3-oxazole
SMIL ClCc1coc(n1)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-oxazole
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8ClNO/c11-6-9-7-13-10(12-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
Formel vægt 193.0294
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.