missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-oxazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-oxazole |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClNO/c11-6-9-7-13-10(12-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2 |
| Formel vægt | 193.0294 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?