Få mere at vide
4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10712443 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10712443 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10712443 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 355640010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
CAS 77470-53-2
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 161°C to 163°C
Farve Brown or Cream to Gray-Pink
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (Argentometry)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C5H7Cl2NS
MDL nummer MFCD00067725
Mængde 1 g
Synonym 4-chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methylthiazole hcl, 4-chloromethyl-2-methyl thiazole hydrochloride, 2-methyl-4-chloromethyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole, chloride, 2-methyl-4-chloromethylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hcl
InChI nøgle YGKDISJLDVGNOR-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl.CC1=NC(CCl)=CS1
IUPAC navn 4-(chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 184.08
PubChem CID 2734203
Formel vægt 184.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.