Få mere at vide
4-Chloromethyl-2-methylthiazolhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11482707
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482707 25 g 25g
11462707 1 g 1g
11472707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14902.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 77470-53-2 | C5H7Cl2NS | 184,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77470-53-2
Molekylær formel C5H7Cl2NS
Molekylvægt (g/mol) 184.08
MDL nummer MFCD00067725
InChI nøgle YGKDISJLDVGNOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methylthiazole hcl, 4-chloromethyl-2-methyl thiazole hydrochloride, 2-methyl-4-chloromethyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole, chloride, 2-methyl-4-chloromethylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hcl
PubChem CID 2734203
SMIL Cl.CC1=NC(CCl)=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Smeltepunkt ∼165 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 108603
IUPAC navn 4-(chlormethyl)-2-methyl-1,3-thiazol;hydrochlorid
Formel vægt 184.09
Procent renhed 98%