Få mere at vide
4-(Chloromethyl)-2-isopropyl]-4-thiazolyl, Hydrochloride Salt, TRC
Artikelnummer. 30348923
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30348923 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30348923 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC369195100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-(Chloromethyl)-2-isopropyl]-4-thiazolyl, Hydrochloride Sal
CAS 65386-28-9
Molekylær formel C7 H10 Cl N S . Cl H
Mængde 100 mg
Synonym Thiazole, 4-(chloromethyl)-2-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1), Thiazole, 4-(chloromethyl)-2-(1-methylethyl)-, hydrochloride (9CI), 4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H10ClNS.ClH/c1-5(2)7-9-6(3-8)4-10-7;/h4-5H,3H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CC(C)c1nc(CCl)cs1
IUPAC navn 4-(chloromethyl)-2-propan-2-yl-1,3-thiazole;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 212.14
Formel vægt 210.9989