missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(Chloromethyl)-2,5-oxazolidinedione, TRC

Artikelnummer. 30365212
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365212 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365212 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC369325500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(Chloromethyl)-2,5-oxazolidinedione
CAS 3981-41-7
Molekylær formel C4H4ClNO3
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H4ClNO3/c5-1-2-3(7)9-4(8)6-2/h2H,1H2,(H,6,8)
SMIL C(C1C(=O)OC(=O)N1)Cl
IUPAC navn 4-(chloromethyl)-1,3-oxazolidine-2,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 149.53
Formel vægt 148.988
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.