Få mere at vide
4-(Chloromethyl)-2,5-oxazolidinedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Chloromethyl)-2,5-oxazolidinedione |
| CAS | 3981-41-7 |
| Molekylær formel | C4H4ClNO3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4ClNO3/c5-1-2-3(7)9-4(8)6-2/h2H,1H2,(H,6,8) |
| SMIL | C(C1C(=O)OC(=O)N1)Cl |
| IUPAC navn | 4-(chloromethyl)-1,3-oxazolidine-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.53 |
| Formel vægt | 148.988 |