missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(Chloromethyl)-2,5-oxazolidinedione-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Chloromethyl)-2,5-oxazolidinedione-d3 |
| CAS | 1794713-40-8 |
| Molekylær formel | C4HD3ClNO3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4ClNO3/c5-1-2-3(7)9-4(8)6-2/h2H,1H2,(H,6,8)/i1D2,2D |
| SMIL | [2H]C([2H])(Cl)C1([2H])NC(=O)OC1=O |
| IUPAC navn | 4-[chloro(dideuterio)methyl]-4-deuterio-1,3-oxazolidine-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.55 |
| Formel vægt | 152.0068 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?