Få mere at vide
4-(Chloromethyl)-2-(4-nitrophenyl)-1,3-oxazole (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Chloromethyl)-2-(4-nitrophenyl)-1,3-oxazole |
| CAS | 39867-96-4 |
| Molekylær formel | C10H7N2O3Cl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-(Chloromethyl)-2-(4-nitrophenyl)oxazole, 4-(Chloromethyl)-2-(p-nitrophenyl)oxazole |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7ClN2O3/c11-5-8-6-16-10(12-8)7-1-3-9(4-2-7)13(14)15/h1-4,6H,5H2 |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)c2occ(CCl)n2 |
| IUPAC navn | 4-(chloromethyl)-2-(4-nitrophenyl)-1,3-oxazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.62 |
| Formel vægt | 238.0145 |