Få mere at vide
4-(chlormethyl)-2-(4-chlorphenyl)-1,3-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10782483
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10782483 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10455122 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10782483 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD03309EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 17969-22-1
Molekylær formel C10H7Cl2NS
Molekylvægt (g/mol) 244.133
MDL nummer MFCD00047057
InChI nøgle UEJQTBKTWJQBRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl-2-4-chlorophenyl-1,3-thiazole, thiazole, 4-chloromethyl-2-4-chlorophenyl, 4-chloromethyl-2-4-chlorophenyl thiazole, thiazole,4-chloromethyl-2-4-chlorophenyl, 4-chloromethyl-2-4-chloro-phenyl-thiazole, thiazole, 4-chloromethyl-2-p-chlorophenyl, 4-chloromethyl-2-p-chlorophenylthiazole, 4-chloromethyl-2-4-chlorphenyl thiazole, 2-p-chlorophenyl-4-chloromethylthiazole
PubChem CID 610297
IUPAC navn 4-(chlormethyl)-2-(4-chlorphenyl)-1,3-thiazol
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=NC(=CS2)CCl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Chloromethyl)-2-(4-chlorophenyl)-1, 3-thiazole
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 244.14
Procent renhed 95%