Få mere at vide
4-(chlormethyl)-2-(3-chlorphenyl)-1,3-thiazol-hydrochlorid, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10396374
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10396374 5 g 5g
10249782 250 mg 250mg
10259782 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10396374 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01135DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 690632-83-8
Molekylær formel C10H8Cl3NS
Molekylvægt (g/mol) 280.59
MDL nummer MFCD05664422
InChI nøgle CSXLYGPSLQHDEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 2794670
IUPAC navn 4-(chlormethyl)-2-(3-chlorphenyl)-1,3-thiazol;hydrochlorid
SMIL Cl.ClCC1=CSC(=N1)C1=CC(Cl)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Chloromethyl)-2-(3-chlorophenyl)-1, 3-thiazole hydrochloride
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 280.61
Procent renhed 97%