Få mere at vide
4-(chlormethyl)-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10663783
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10663783 250 mg 250mg
10110592 1 g 1g
10341705 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10663783 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC11524CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 54679-16-2
Molekylær formel C8H6ClNS2
Molekylvægt (g/mol) 215.71
MDL nummer MFCD01571296
InChI nøgle CGJJBHKYGNSTDK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736496
IUPAC navn 4-(chlormethyl)-2-thiophen-2-yl-1,3-thiazol
SMIL ClCC1=CSC(=N1)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Chloromethyl)-2-(2-thienyl)-1, 3-thiazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 4-chloromethyl-2-2-thienyl-1,3-thiazole, thiazole, 4-chloromethyl-2-2-thienyl, 4-chloromethyl-2-thiophen-2-yl-1,3-thiazole, 4-chloromethyl-2-thiophen-2-yl thiazole, thiazole,4-chloromethyl-2-2-thienyl, 4-chloromethyl-2-thien-2-yl-1,3-thiazole, 4-chloromethyl-2-2-thienyl thiazole, 2-2-thienyl-4-chloromethyl thiazole
Formel vægt 215.73
Procent renhed 97%