Få mere at vide
4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, TRC
Artikelnummer. 30359711
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359711 25 g
30359321 250 mg
30359990 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30359711 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36940525G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4362-40-7
Molekylær formel C6 H11 Cl O2
Molekylvægt (g/mol) 150.6033
Synonym 1,3-Dioxolane, 4-(chloromethyl)-2,2-dimethyl-, (±)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 1-Chloro-2,3-O-isopropylidenepropane
IUPAC navn 4-(chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
SMIL CC1(C)OCC(CCl)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H11ClO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 150.0448