missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloromethyl-1H-imidazole Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloromethyl-1H-imidazole Hydrochloride |
| CAS | 38585-61-4 |
| Molekylær formel | C4 H5 Cl N2 . Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5ClN2.ClH/c5-1-4-2-6-3-7-4;/h2-3H,1H2,(H,6,7);1H |
| SMIL | Cl.ClCc1c[nH]cn1 |
| IUPAC navn | 4-(chloromethyl)-1H-imidazole;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.01 |
| Formel vægt | 151.9908 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?