Få mere at vide
4-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-carboxylsyre Methylester, TRC
Artikelnummer. 30351753
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30351753 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30351753 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC597480500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 1001415-64-0
Molekylær formel C8H11ClN2O2
Mængde 500 mg
Synonym Methyl 4-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C8H11ClN2O2/c1-5-6(4-9)7(8(12)13-3)11(2)10-5/h4H2,1-3H3
SMIL COC(=O)c1c(CCl)c(C)nn1C
IUPAC navn Methyl 4-(chloromethyl)-2,5-dimethylpyrazol-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 202.64
Formel vægt 202.0509