Få mere at vide
4-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-carboxylsyre Methylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1001415-64-0 |
| Molekylær formel | C8H11ClN2O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Methyl 4-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11ClN2O2/c1-5-6(4-9)7(8(12)13-3)11(2)10-5/h4H2,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)c1c(CCl)c(C)nn1C |
| IUPAC navn | Methyl 4-(chloromethyl)-2,5-dimethylpyrazol-3-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.64 |
| Formel vægt | 202.0509 |