Få mere at vide
4-(chlormethyl)-1-(2-furylmethyl)piperidinhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10597664
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10597664 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10507674 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10597664 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC68574CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 944450-92-4
Molekylær formel C11H17Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 250.163
MDL nummer MFCD10700059
InChI nøgle SRRFZUHMIKVVPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl-1-2-furylmethyl piperidine hydrochloride, 4-chloromethyl-1-furan-2-ylmethyl piperidine hydrochloride, 2-4-chloromethyl piperidyl methyl furan, chloride, 4-chloromethyl-1-furan-2-yl methyl piperidine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 43811048
IUPAC navn 4-(chlormethyl)-1-(furan-2-ylmethyl)piperidin;hydrochlorid
SMIL C1CN(CCC1CCl)CC2=CC=CO2.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Chloromethyl)-1-(2-furylmethyl)piperidine hydrochloride
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 250.17
Procent renhed 95%