Få mere at vide
4-Chloromercuribenzoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30367106
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30367106 5 g -
30353134 2.5 g 2.5g
30362979 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30367106 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3678005G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-85-8
Molekylær formel C7 H5 Cl Hg O2
Molekylvægt (g/mol) 357.16
IUPAC navn (4-carboxyphenyl)-chloromercury
SMIL OC(=O)c1ccc([Hg]Cl)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloromercuribenzoic Acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H5O2.ClH.Hg/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H,(H,8,9);1H;/q;;+1/p-1
Formel vægt 357.9684