Få mere at vide
4-kloromandelsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471317
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471317 5 g 5g
11481317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24264.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 492-86-4 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 492-86-4
Molekylær formel C8H7ClO3
Molekylvægt (g/mol) 186.591
MDL nummer MFCD00042724
InChI nøgle BWSFWXSSALIZAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromandelic acid, 2-4-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, p-chloromandelic acid, p-chloro mandelic acid, 4-chloro-dl-mandelic acid, 4-chloromandelic acid, pract., benzeneacetic acid, 4-chloro-.alpha.-hydroxy, dl-4-chloromandelic acid, mandelic acid, p-chloro, 4-chlorophenyl hydroxy acetic acid
PubChem CID 10299
IUPAC navn 2-(4-chlorphenyl)-2-hydroxyeddikesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloromandelic acid
Smeltepunkt 117°C to 122°C
Mængde 5 g
Beilstein 1567759
Formel vægt 186.6
Procent renhed 98%