Få mere at vide
4-Chloromandelic acid, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloromandelic acid |
| CAS | 492-86-4 |
| Molekylær formel | C8H7ClO3 |
| MDL nummer | MFCD00042724 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | OC(C(O)=O)C1=CC=C(Cl)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.59 |
| Procent renhed | 98% |