Få mere at vide
4-Chloromandelic acid, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10135792 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10135792 25 g Glass bottle 25g
10076952 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10135792 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 386750250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 492-86-4
MDL nummer MFCD00042724
InChI nøgle BWSFWXSSALIZAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromandelic acid, 2-4-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, p-chloromandelic acid, p-chloro mandelic acid, 4-chloro-dl-mandelic acid, 4-chloromandelic acid, pract., benzeneacetic acid, 4-chloro-.alpha.-hydroxy, dl-4-chloromandelic acid, mandelic acid, p-chloro, 4-chlorophenyl hydroxy acetic acid
PubChem CID 10299
IUPAC navn 2-(4-chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloromandelic acid
Smeltepunkt 115.0°C to 120.0°C
CAS min % 94.0
Farve White to Yellow
CAS Max % 100.0
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Fysisk form Crystalline Powder
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Molekylær formel C8H7ClO3
Lineær formel ClC6H4CH(OH)COOH
Molekylvægt (g/mol) 186.59
Formel vægt 186.59
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloromandelic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.