missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloroisatin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloroisatin |
| CAS | 6344-05-4 |
| Molekylær formel | C8H4ClNO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-Chloro-1H-indole-2,3-dione, 4-Chloroindoline-2,3-dione, 4-Chloroisatin, NSC 49794 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4ClNO2/c9-4-2-1-3-5-6(4)7(11)8(12)10-5/h1-3H,(H,10,11,12) |
| SMIL | Clc1cccc2NC(=O)C(=O)c12 |
| IUPAC navn | 4-chloro-1H-indole-2,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.58 |
| Formel vægt | 180.9931 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?