Få mere at vide
4-chloriodobenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloroiodobenzene |
| CAS | 637-87-6 |
| Molekylær formel | C6H4ClI |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-Chloro-4-iodobenzene, 4-Chloro-1-iodobenzene, 4-Chlorophenyl Iodide, 4-Iodo-1-chlorobenzene, 4-Iodochlorobenzene, NSC 32862, p-Chloroiodobenzene, p-Chlorophenyl Iodide, p-Iodochlorobenzene, p-Iodophenyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H |
| SMIL | Clc1ccc(I)cc1 |
| IUPAC navn | 1-klor-4-iodobenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.45 |
| Formel vægt | 237.9046 |