Få mere at vide
4-klorindol-3-eddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30352963
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352963 1 g
30359298 100 mg
30367230 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30352963 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3670201G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2519-61-1
Molekylær formel C10 H8 Cl N O2
Molekylvægt (g/mol) 209.63
Synonym 4-Chloro-1H-indole-3-acetic acid (ACI), Indole-3-acetic acid, 4-chloro- (7CI, 8CI), 2-(4-Chloro-1H-indol-3-yl)acetic acid, 4-Chloro-IAA, 4-Chloroindole-3-acetic acid, 4-Chloroindoleacetic acid, 4-Chloroindolyl-3-acetic acid, NSC 295294, 4-Chloroindole-3-acetic Acid
IUPAC navn 2-(4-klor-1H-indol-3-yl)eddikesyre
SMIL OC(=O)Cc1c[nH]c2cccc(Cl)c12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloroindole-3-acetic Acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H8ClNO2/c11-7-2-1-3-8-10(7)6(5-12-8)4-9(13)14/h1-3,5,12H,4H2,(H,13,14)
Formel vægt 209.0244