Få mere at vide
4-chlorofuro[3,2-c]pyridin, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10242792
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10242792 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10747505 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10242792 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00326DA
Kemiske identifikatorer
CAS 31270-80-1
Molekylær formel C7H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 153.565
InChI nøgle OPFFYLJLHPZSEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorofuro 3,2-c pyridine, 4-chloro-furo 3,2-c pyridine, furo 3,2-c pyridine, 4-chloro, pubchem21417, 4-chlorofuro 3,2-cpyridine, ksc221s6f, 4-chlorofurano 3,2-c pyridine, 4-chlorofuro 3,2-pyridine
PubChem CID 2779746
IUPAC navn 4-chlorfuro[3,2-c]pyridin
SMIL C1=CN=C(C2=C1OC=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorofuro[3, 2-c]pyridine
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 153.57
Procent renhed 95%