missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chlorodifluoromethoxyaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorodifluoromethoxyaniline |
| CAS | 39065-95-7 |
| Molekylær formel | C7 H6 Cl F2 N O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-(Difluorochloromethoxy)aniline, 4-(chlorodifluoromethoxy)benzenamine, 4-(Chloro-difluoro-methoxy)-phenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClF2NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2 |
| SMIL | Nc1ccc(OC(F)(F)Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 4-[chloro(difluoro)methoxy]aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.58 |
| Formel vægt | 193.0106 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?