Få mere at vide
4-Chlorocyclohexene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorocyclohexene |
| CAS | 930-65-4 |
| Molekylær formel | C6H9Cl |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Cyclohexene, 4-chloro- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 4-Chlorocyclohexene (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-2,6H,3-5H2 |
| SMIL | ClC1CCC=CC1 |
| IUPAC navn | 4-chlorocyclohexene |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.59 |
| Formel vægt | 116.0393 |