Få mere at vide
4-klorinnaminsyre, TRC
Artikelnummer. 30357212
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30357212 250 g
1 options
Artikelnummer. 30357212 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC293310250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorocinnamic Acid
CAS 1615-02-7
Molekylær formel C9H7ClO2
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C9H7ClO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
SMIL OC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn (E)-3-(4-chlorophenyl)prop-2-enoinsyre
Molekylvægt (g/mol) 182.6
Formel vægt 182.0135