Få mere at vide
4-Chlorocinnaminsyre, overvejende trans, 99%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorocinnamic acid |
| Navn note | overvejende trans |
| Smeltepunkt | 248 °C til 253 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1365308 |
| Formel vægt | 182.61 |
| Procent renhed | 99% |