Få mere at vide
4-Chlorocinnaminsyre, overvejende trans, 99%
Artikelnummer. 11458176
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458176 25 g 25g
11468176 100 g 100g
11478176 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458176 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15304.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
CAS: 1615-02-7 | C9H7ClO2 | 182,60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1615-02-7
Molekylær formel C9H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 182.60
MDL nummer MFCD00004396
InChI nøgle GXLIFJYFGMHYDY-ZZXKWVIFSA-N
Synonym 4-chlorocinnamic acid, p-chlorocinnamic acid, 3-4-chlorophenyl acrylic acid, trans-4-chlorocinnamic acid, 2e-3-4-chlorophenyl prop-2-enoic acid, e-p-chlorocinnamic acid, cinnamic acid, p-chloro, trans-p-chlorocinnamic acid, 2-propenoic acid, 3-4-chlorophenyl, 3-p-chlorophenyl acrylic acid
PubChem CID 637797
ChEBI CHEBI:61116
IUPAC navn (E)-3-(4-chlorphenyl)prop-2-ensyre
SMIL OC(=O)\C=C\C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorocinnamic acid
Navn note predominantly trans
Smeltepunkt 248°C to 253°C
Mængde 25 g
Beilstein 1365308
Formel vægt 182.61
Procent renhed 99%