Få mere at vide
4-Chlorocinnaminsyre, 99%, overvejende trans
Artikelnummer. 10617062 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10617062 25 g Plastflaske 25g
10580001 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10617062 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108940250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 1615-02-7 | C9H7ClO2 | 182,60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1615-02-7
Molekylær formel C9H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 182.60
MDL nummer MFCD00004396
InChI nøgle GXLIFJYFGMHYDY-ZZXKWVIFSA-N
Synonym 4-chlorocinnamic acid, p-chlorocinnamic acid, 3-4-chlorophenyl acrylic acid, trans-4-chlorocinnamic acid, 2e-3-4-chlorophenyl prop-2-enoic acid, e-p-chlorocinnamic acid, cinnamic acid, p-chloro, trans-p-chlorocinnamic acid, 2-propenoic acid, 3-4-chlorophenyl, 3-p-chlorophenyl acrylic acid
PubChem CID 637797
ChEBI CHEBI:61116
IUPAC navn (E)-3-(4-chlorphenyl)prop-2-ensyre
SMIL OC(=O)\C=C\C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorocinnamic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 246 °C til 250 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel ClC6H4CH=CHCO2H
Mængde 25 g
Beilstein 09, 594
Formel vægt 182.61
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorocinnamic acid, predominantly trans
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /