Få mere at vide
4-klorinnamamid, 97%
Artikelnummer. 11377756
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377756 5 g 5g
11367756 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377756 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11406.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 18166-64-8 | C9H8ClNO | 181,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18166-64-8
Molekylær formel C9H8ClNO
Molekylvægt (g/mol) 181.62
MDL nummer MFCD00017147
InChI nøgle PWXPFYVNYKVJBW-ZZXKWVIFSA-N
Synonym 4-chlorocinnamamide, p-chlorocinnamamide, 2e-3-4-chlorophenyl prop-2-enamide, 3-4-chlorophenyl acrylamide, p-chlorocinnamide, 4-chlorocinnamide,trans, 4-chlorobenzeneacrylamide, 2e-3-4-chlorophenyl acrylamide, e-3-4-chlorophenyl prop-2-enamide
PubChem CID 5364144
IUPAC navn (E)-3-(4-chlorphenyl)prop-2-enamid
SMIL NC(=O)\C=C\C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorocinnamamide
Smeltepunkt 210 °C til 212 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2084774
Formel vægt 181.62
Procent renhed 97%