Få mere at vide
4-Chlorobutyryl chloride, 98%
Artikelnummer. 11434953
Skift visning
Mængde:
10 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434953 1000 g 1000g
11324749 10 g 10g
11444953 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11434953 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12249.0B
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4635-59-0 | C4H6Cl2O | 140.991 g/mol
4-Chlorobutyrylchlorid (4-CBCl) bruges hovedsageligt til fremstilling af lægemidler og agrokemikalier. Det bruges som pyrazinamidmellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Chlorobutyrylchlorid (4-CBCl) bruges hovedsageligt til fremstilling af lægemidler og agrokemikalier. Det bruges som pyrazinamidmellemprodukt.
Opløselighed opløselig i
diethylether, ethanol, let opløselig i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4635-59-0
Molekylær formel C4H6Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 140.991
MDL nummer MFCD00000754
InChI nøgle CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-chloro, 4-chlorobutanoic acid chloride, 4-chlorobutyric acid chloride, 4-chlorobutyroyl chloride, gamma-chlorobutyryl chloride, 4-chlorobutyrylchloride, gamma-chlorobutyroyl chloride, unii-3663u0vkri, butyryl chloride, 4-chloro
PubChem CID 78370
IUPAC navn 4-chlorbutanoylchlorid
SMIL C(CC(=O)Cl)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobutyryl chloride
Smeltepunkt -49°C
Tæthed 1.258
Kogepunkt 173°C to 174°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Lugt Acrid
Lineær formel ClCH2CH2CH2COCl
Brydningsindeks 1.461
Mængde 1000 g
FN nummer UN2927
Beilstein 773860
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation soluble in diethyl ether,ethanol,slightly soluble in water.
Formel vægt 141
Procent renhed 98%