Få mere at vide
4-Chlorobutyroyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobutyroyl Chloride |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6Cl2O/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2 |