Få mere at vide
4-Chlorobutyronitrile, TRC
Artikelnummer. 30355909
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30355909 50 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30355909 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36504150G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobutyronitrile
CAS 628-20-6
Molekylær formel C4 H6 Cl N
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C4H6ClN/c5-3-1-2-4-6/h1-3H2
SMIL ClCCCC#N
IUPAC navn 4-chlorobutanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 103.55
Formel vægt 103.0189