Få mere at vide
4-chlorobutyronitrile, 97%
Artikelnummer. 10402661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10402661 100 g Glasflaske 100g
10255671 5 g Glasflaske 5g
10167763 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10402661 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 329941000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 628-20-6 | C4H6ClN | 103.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 628-20-6
Molekylær formel C4H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 103.55
MDL nummer MFCD00001972
InChI nøgle ZFCFBWSVQWGOJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobutyronitrile, butanenitrile, 4-chloro, butyronitrile, 4-chloro, gamma-chlorobutyronitrile, 1-chloro-3-cyanopropane, 4-chloro-butyronitrile, .gamma.-chlorobutyronitrile, 4chlorobutyronitrile, 4-chlorobutyroonitrile, 4-chloro-butanenitrile
PubChem CID 12336
IUPAC navn 4-chlorbutanenitril
SMIL ClCCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-chlorobutyronitrile
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0800g/mL
Kogepunkt 195°C to 197°C
Flammepunkt 85°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4420 to 1.444
Mængde 100 g
Beilstein 02, 278
Specifik vægtfylde 1.08
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vægt 103.55
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorobutyronitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.