Få mere at vide
4-Chlorobutyronitrile, 97%
Artikelnummer. 11395239
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11395239 50 g 50g
11305249 250 g 250g
11385239 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11395239 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18942.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 628-20-6 | C4H6ClN | 103.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 628-20-6
Molekylær formel C4H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 103.55
MDL nummer MFCD00001972
InChI nøgle ZFCFBWSVQWGOJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobutyronitrile, butanenitrile, 4-chloro, butyronitrile, 4-chloro, gamma-chlorobutyronitrile, 1-chloro-3-cyanopropane, 4-chloro-butyronitrile, .gamma.-chlorobutyronitrile, 4chlorobutyronitrile, 4-chlorobutyroonitrile, 4-chloro-butanenitrile
PubChem CID 12336
IUPAC navn 4-chlorbutanenitril
SMIL ClCCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobutyronitrile
Tæthed 1.084
Kogepunkt 195°C to 197°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Lineær formel Cl(CH2)3CN
Brydningsindeks 1.444
Mængde 50 g
FN nummer UN3276
Beilstein 1633582
Formel vægt 103.55
Procent renhed 97%