Få mere at vide
4-Chlorobutyric anhydride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobutyric anhydride |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12Cl2O3/c9-5-1-3-7(11)13-8(12)4-2-6-10/h1-6H2 |
| Formel vægt | 226.0163 |