missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chlorobutyraldehyde Diethyl Acetal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobutyraldehyde Diethyl Acetal |
| CAS | 6139-83-9 |
| Molekylær formel | C8 H17 Cl O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Butane, 4-chloro-1,1-diethoxy-, Butyraldehyde, 4-chloro-, diethyl acetal (7CI,8CI), 4-Chloro-1,1-diethoxybutane, 4-Chlorobutanal diethyl acetal, 4-Chlorobutyraldehyde diethyl acetal, NSC 96467, γ-Chlorobutyraldehyde diethyl acetal |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17ClO2/c1-3-10-8(11-4-2)6-5-7-9/h8H,3-7H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(CCCCl)OCC |
| IUPAC navn | 4-chloro-1,1-diethoxybutane |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.67 |
| Formel vægt | 180.0917 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?